重要文件
490636
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-13C3
99 atom % 13C
同義詞:
丙酸-13C3 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CH213CO2Na
CAS號碼:
分子量::
99.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[Na]
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
InChI 密鑰
JXKPEJDQGNYQSM-HCULJTSZSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)