重要文件
490520
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸-2,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99%
同義詞:
酞酸-羧基-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4-1,2-(13CO2H)2
分子量::
168.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥99%
形狀
solid
mp
210-211 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13C](=O)c1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
InChI 密鑰
XNGIFLGASWRNHJ-BFGUONQLSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)