重要文件
489166
Sigma-Aldrich
月桂酸-2,2-d2
98 atom % D
同義詞:
十二烷酸-2,2-d2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)9CD2CO2H
CAS號碼:
分子量::
202.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11D2
InChI 密鑰
POULHZVOKOAJMA-ZWGOZCLVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
>235.4 °F
閃點(°C)
> 113.00 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)