重要文件
489085
Sigma-Aldrich
DL-苯丙氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2CH(NH2)13CO2H
CAS號碼:
分子量::
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
NC(Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i9+1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-QBZHADDCSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)