文件
489026
Sigma-Aldrich
DL-赖氨酸-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 二盐酸盐
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H·2HCl
CAS號碼:
分子量::
227.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
mp
190 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
InChI 密鑰
JBBURJFZIMRPCZ-VHGLFXLXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3