重要文件
487643
Sigma-Aldrich
异戊酸钠-1-13C
99 atom % 13C
同義詞:
3-甲基丁酸-1-13C 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH213CO2Na
CAS號碼:
分子量::
125.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
224-226 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Na+].CC(C)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na/c1-4(2)3-5(6)7;/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i5+1;
InChI 密鑰
JJZAWYXASMCCLB-LJJZSEGWSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2