重要文件
487279
Sigma-Aldrich
3,4-二氯苄基异氰酸酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl2C6H3CH2NCO
CAS號碼:
分子量::
202.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
密度
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1ccc(CN=C=O)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)4-11-5-12/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate, also known as 1,2-dichloro-4-(isocyanatomethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)