重要文件
487201
Sigma-Aldrich
1,2-丙二醇-d2
98 atom % D
同義詞:
丙二醇-(OD)2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OD)CH2OD
CAS號碼:
分子量::
78.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
InChI 密鑰
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)