重要文件
486906
Sigma-Aldrich
甲基-d3-三苯基溴化膦
95 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3P(C6H5)3Br
CAS號碼:
分子量::
360.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
95 atom % D
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
233-235 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI 密鑰
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)