重要文件
486469
Sigma-Aldrich
羰基硫-13C
<5 atom % 18O, 99 atom % 13C
同義詞:
氧硫化碳-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13COS
CAS號碼:
分子量::
61.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
2.1 (20 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
9034 mmHg ( 21 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
<5 atom % 18O
bp
−50 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1
InChI 密鑰
JJWKPURADFRFRB-OUBTZVSYSA-N
相關類別
包裝
带 1/4 英寸 NPT 不锈钢阀的 Sure/Pac™ 气瓶
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用不锈钢软管接头 Z146838 或不锈钢体微型气流阀 Z513547。
法律資訊
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
校準器
產品號碼
描述
訂價
軟管倒鉤
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Gas cylinderSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)