重要文件
485314
Sigma-Aldrich
丙烯腈-d3
98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
同義詞:
2-Propenenitrile-2,3,3-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
D2C=CDCN
CAS號碼:
分子量::
56.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
≥99% (CP)
包含
hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
密度
0.860 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C(C#N)=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
InChI 密鑰
NLHHRLWOUZZQLW-FUDHJZNOSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
23.0 °F
閃點(°C)
-4.99 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)