重要文件
485136
Sigma-Aldrich
邻二甲苯-二甲基-13C2
99 atom % 13C
同義詞:
1,2-二甲基-13C2-苯, -二甲苯-α,α′-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(13CH3)2
CAS號碼:
分子量::
108.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-25--23 °C (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]c1ccccc1[13CH3]
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
CTQNGGLPUBDAKN-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)