重要文件
485063
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基苯甲醚
95%
同義詞:
邻甲氧基乙酰苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHC6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
165.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
bp
303-305 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1NC(C)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-5-3-4-6-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
FGOFNVXHDGQVBG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)