重要文件
483990
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮铒(III) 水合物
97%
同義詞:
2,4-戊二酮 铒(III) 衍生物, Er(acac)3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Er(C5H7O2)3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
464.58 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: erbium
reagent type: catalyst
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Er](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Er.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI 密鑰
FDDVCZNWLBKVFL-KJVLTGTBSA-K
應用
The product may be used as one of the constituents used in the preparation of tris(acetylacetonate)mono(bathophenanthroline)erbium(III), [Er(acac)3(bath)].[1] It may be be used for the preparation of mono dispersed lanthanide oxide nanodisks.[2]
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis, structure, theoretical studies and luminescent properties of a ternary erbium (III) complex with acetylacetone and bathophenanthroline ligands.
Martin-Ramos P, et al.
Journal of Luminescence, 162, 41-49 (2015)
Generic synthetic route to monodisperse sub-10 nm lanthanide oxide nanodisks: a modified digestive ripening process.
Jeong J, et al.
Chemistry of Materials, 28(1), 172-179 (2015)