重要文件
483400
Sigma-Aldrich
4-丁基异氰酸苯酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3C6H4NCO
CAS號碼:
分子量::
175.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
108 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-4-10-5-7-11(8-6-10)12-9-13/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Glenn E Schafe et al.
The European journal of neuroscience, 22(1), 201-211 (2005-07-21)
Nitric oxide (NO) has been widely implicated in synaptic plasticity and memory formation. In studies of long-term potentiation (LTP), NO is thought to serve as a 'retrograde messenger' that contributes to presynaptic aspects of LTP expression. In this study, we