重要文件
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel-MB-CHO
120-230 μm particle size
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
ArgoPore
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
粒徑
120-230 μm
官能基
aldehyde
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
法律資訊
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)