重要文件
482145
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),氢化物封端
average Mn ~24,000
同義詞:
Hydrogen-terminated di-Me silicones
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
分子量
average Mn ~24,000
品質等級
折射率
n20/D 1.406
黏度
~1,000 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)=O
InChI 密鑰
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.0 °F - closed cup
閃點(°C)
112.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.