Key Documents
481645
Sigma-Aldrich
Poly[methyl(3,3,3-trifluoropropyl)siloxane]
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C4H7F3OSi)n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
折射率
n20/D 1.383 (lit.)
黏度
10,000 cSt(25 °C)(lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](=O)CCC(F)(F)F
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Packaged in glass bottles