文件
480827
Sigma-Aldrich
三环己基氯化锡
95%
同義詞:
氯化三环己基锡
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H11)3SnCl
CAS號碼:
分子量::
403.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1