文件
480010
Sigma-Aldrich
高铁(VI)酸钾
97%
同義詞:
Dipotassium tetraoxoferrate(VI), Potassium ferrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2FeO4
CAS號碼:
分子量::
198.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
mp
>400 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI 密鑰
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Zhengwei Zhou et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 37-45 (2014-07-27)
The performance of ferrate(VI) in treating sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF), carbamazepine (CBZ) and bezafibrate (BZF) in test solutions containing the four compounds was investigated. A series of jar-test experiments was performed on a bench-scale at pH 6-9 and at a