重要文件
478474
Sigma-Aldrich
2-氯-5-异氰酸硝基苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(NO2)NCO
CAS號碼:
分子量::
198.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
94-96 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3ClN2O3/c8-6-2-1-5(10(12)13)3-7(6)9-4-11/h1-3H
InChI 密鑰
DZMSHKRHIIDOIZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)