重要文件
478458
Sigma-Aldrich
3,4-二甲基异氰酸苯酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3NCO
CAS號碼:
分子量::
147.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
85 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1C)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)5-8(7)2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)