重要文件
477702
Sigma-Aldrich
5-溴靛红酸酐
97%
同義詞:
6-溴-1,2-二氢-4H-3,1-苯并噁嗪-2,4-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H4BrNO3
CAS號碼:
分子量::
242.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
InChI 密鑰
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)