重要文件
47724
Sigma-Aldrich
N-甲酰甘氨酸甲酯
≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCONHCH2COOCH3
CAS號碼:
分子量::
117.10
Beilstein:
1098883
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
90 °C/0.2 mmHg (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)CNC=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)