文件
47678
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Fmoc-O-苄基-L-丝氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H23NO5
CAS號碼:
分子量::
417.45
Beilstein:
3573590
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D +24±2°, c = 1% in ethyl acetate
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](COCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO5/c27-24(28)23(16-30-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)31-15-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
DYBDGLCDMLNEMJ-QHCPKHFHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3