重要文件
476048
Sigma-Aldrich
N-乙酰基-3-(3,4-二甲氧苯基)-D-丙氨酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
267.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −26°, c = 4 in 1 M HCl
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C13H17NO5/c1-8(15)14-10(13(16)17)6-9-4-5-11(18-2)12(7-9)19-3/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
CDJLVVKXGZXTPW-SNVBAGLBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)