重要文件
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
同義詞:
Fmoc-N-甲基-L-亮氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H25NO4
CAS號碼:
分子量::
367.44
Beilstein:
3630430
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
光學活性
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
mp
113-116 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)