重要文件
47546
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Alloc)-OH
≥98.5% (HPLC)
同義詞:
Nβ-Alloc-Nα-Fmoc-L-2,3-二氨基丙酸, Nβ-烯丙氧基羰基-Nα-Fmoc-L-2,3-二氨基丙酸, N-芴甲氧羰基-3-[[(烯丙氧基)羰基]氨基]-L-丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H22N2O6
CAS號碼:
分子量::
410.42
Beilstein:
9161065
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.5% (HPLC)
形狀
solid
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H22N2O6/c1-2-11-29-21(27)23-12-19(20(25)26)24-22(28)30-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
MPVGCCAXXFLGIU-IBGZPJMESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)