Key Documents
47474
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OPfp
≥96.0%
同義詞:
N-芴甲氧羰基-L-苯丙氨酸五氟苯酯, Fmoc-L-苯丙氨酸五氟苯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H20F5NO4
CAS號碼:
分子量::
553.48
Beilstein:
4241247
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥96.0%
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
149-151 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)c(F)c1F
InChI
1S/C30H20F5NO4/c31-23-24(32)26(34)28(27(35)25(23)33)40-29(37)22(14-16-8-2-1-3-9-16)36-30(38)39-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,36,38)/t22-/m0/s1
InChI 密鑰
WKHPSOMXNCTXPK-QFIPXVFZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rebecca M Turk-Macleod et al.
Journal of molecular evolution, 74(3-4), 217-225 (2012-04-28)
According to the RNA world hypothesis, coded peptide synthesis (translation) must have been first catalyzed by RNAs. Here, we show that small RNA sequences can simultaneously bind the dissimilar amino acids His and Phe in peptide linkage. We used in