化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~185 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3