化驗
97%
形狀
solid
mp
248-256 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate is the hydrated sodium salt of ethanesulfonic acid.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3