文件
473758
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-氨基-3-苄氧基-1-丙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
CAS號碼:
分子量::
181.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +4°, c = 1 in methylene chloride
bp
307 °C (lit.)
mp
34-37 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges