文件
473197
Sigma-Aldrich
聚乙二醇 4-壬苯基 3-磺丙基醚 钾盐
同義詞:
Polyethylene glycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.473
bp
81 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚乙二醇4-壬苯基3-磺丙基醚钾盐是一种阴离子型聚乙二醇衍生物,可用作软性聚氧乙烯磺酸酯阴离子。
應用
聚乙二醇4-壬苯基3-磺丙基醚钾盐可作为阴离子表面活性剂,制备用于超级电容的多层次β-Ni(OH)2微球和氧化镍空心微球。
聚乙二醇4-壬苯基3-磺丙基醚钾盐还已证明可在约40° C至100° C以上温度范围内进行的扩增反应中,有效保护热稳定性DNA聚合酶。
DNA聚合酶,如Taq聚合酶,确实会在聚合酶链式反应(PCR)等热循环反应采用的高温下逐渐失活。已发现在热循环过程中,用聚乙二醇4-壬苯基3-磺丙基醚钾盐接触聚合酶可保护其免遭热失活,从而提高扩增特异性。
外觀
~20 EO/摩尔
法律資訊
本品与热稳定性DNA聚合酶(包括但不限于Taq聚合酶)结合使用的配方包含在美国专利7,972,828和相关国外同等专利中。另外,本品使用可能包含在美国专利8,404,464和相关国外同等专利中。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rational synthesis of hierarchically porous NiO hollow spheres and their supercapacitor application
Yan X, et al.
Materials Letters, 95(14), 1-4 (2013)
Fabrication of novel hierarchical beta-Ni (OH) 2 and NiO microspheres via an easy hydrothermal process
Kuang D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(14), 5508-5513 (2009)
Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence properties
Bourlinos AB, et al.
Small, 2(4), 513-516 (2006)
Reactive CeO2 nanofluids for UV protective films
Maniglia R, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 506(4), 346-354 (2017)
Solvent-free protein liquids and liquid crystals.
Adam W Perriman et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(34), 6242-6246 (2009-07-16)