重要文件
473170
Sigma-Aldrich
[3-(甲基丙烯酰氨基)丙基]二甲基(3-硫代丙基)氢氧化铵 内盐
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH3)CONHCH2CH2CH2N(CH3)2(CH2)3SO3
CAS號碼:
分子量::
292.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H24N2O4S/c1-11(2)12(15)13-7-5-8-14(3,4)9-6-10-19(16,17)18/h1,5-10H2,2-4H3,(H-,13,15,16,17,18)
InChI 密鑰
OIETYYKGJGVJFT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)