468029
1 of 10
Sigma-Aldrich
402885
p-甲苯磺酸 一水合物
27815
Z681806
CellCrown™ 插件
566357
间甲苯磺酰氯
B81255
N -溴代丁二酰亚胺
T35920
220051
N-碘代琥珀酰亚胺
CDS025372
1-(4-Bromophenyl)-4-methylpiperazine
108456
三甲基原甲酸酯
471356
甲基磺酸
97%
n20/D 1.523 (lit.)
111 °C (lit.)
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?