重要文件
465070
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯硼酸
≥95%
同義詞:
2,4-Difluorobenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
157.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
247-250 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
應用
广泛用于 Suzuki 偶联反应。[1][2]
Reactant involved in:
  • End group capping
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Phosphorescent sensor for biologically mobile zinc and blue green phosphorescent OLEDs
其他說明
含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Synlett, 11, 1668-1672 (2003)
Tetrahedron, 58, 9633-9633 (2002)