重要文件
463663
Sigma-Aldrich
高氯酸钡
99.999%
同義詞:
二氯化钡, 高氯酸 钡盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ba(ClO4)2
CAS號碼:
分子量::
336.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99.999%
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
505 °C (lit.)
密度
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ba++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于研究:
  • 对阳离子双子表面活性剂单层的影响
用于催化:
  • 钡阳离子模板合成和阳离子诱导的分子旋转
  • 烯烃双加氧反应
用于:
  • 阳离子诱导的弹簧样[2]索烃的分子运动
  • 剪刀分子与钡离子的络合
  • 席夫碱大环钡配合物的制备及抗菌活性研究
双胺氧化反应的反应物
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J C Gallucci et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 44 ( Pt 11), 1873-1876 (1988-11-15)
Ba(ClO4)2.3H2O, Mr = 390.28, hexagonal, P63/m, a = 7.277 (2), c = 9.656 (1) A, V = 442.9 (1) A3, Z = 2, F(000) = 368, D chi = 2.93 g cm3, lambda(Mo K alpha) = 0.71069 A, T =