Key Documents
462241
Sigma-Aldrich
五甲基环戊二烯钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15K
CAS號碼:
分子量::
174.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
mp
>230 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
InChI 密鑰
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Starting materials for low and high-valent uranium chemistry
  • Heterometallic ytterbium-alkali-metal boratabenzene complexes
  • Sandwich complexes of di- and trivalent ytterbium
  • Samarium(II) borohydrides
  • Half-sandwich scandium complexes
  • Rare-earth metal complexes
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)