Key Documents
461083
Sigma-Aldrich
4,4′-二甲基二苯胺
97%
同義詞:
4,4′-Dimethyldiphenylamine, 4-Methyl-N -(4-methylphenyl)benzenamine, p ,p ′-Ditolylamine, Bis(4-methylphenyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3C6H4)2NH
CAS號碼:
分子量::
197.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
78-82 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(Nc2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15N/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15H,1-2H3
InChI 密鑰
RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)