重要文件
457027
Sigma-Aldrich
3-(3,4-二氟苯基)丙酸
97%
同義詞:
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3CH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
186.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
UOZIYCHJMUNLIG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lorna Piazzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(1), 423-426 (2007-11-14)
The complex etiology of Alzheimer's disease (AD) prompts scientists to develop multifunctional compounds to combat causes and symptoms of such neurodegeneration. To this aim we designed, synthesized, and tested a series of compounds by introducing halophenylalkylamidic functions on the scaffold