About This Item
線性公式:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
CAS號碼:
分子量::
54.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
成份
dicyanoethyl adduct, 65 wt. %
monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
折射率
n20/D 1.542 (lit.)
黏度
120 cP(25 °C)(lit.)
bp
281 °C (lit.)
溶解度
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
InChI 密鑰
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
應用
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup