文件
456926
Sigma-Aldrich
1-Z-哌嗪
98%
同義詞:
1-哌嗪羧酸苯甲酯, 1-苄氧羰基哌嗪, 苄基1-哌嗪甲酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H16N2O2
CAS號碼:
分子量::
220.27
Beilstein:
179500
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
158-161 °C/1.4 mmHg (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(OCc1ccccc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
InChI 密鑰
CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Dai Nozawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(6), 2375-2385 (2007-02-03)
In the present study, we found that a novel piperazine compound, 11a, showed a moderate affinity (IC(50)=333nM) for the MC4 receptor. We developed the new type of piperazine compounds and found that mono-piperazine 11b exhibited a high-affinity (IC(50)=40.3nM) for the
Synthesis of Macrocyclic, Triazine-Based Receptor Molecules.
Lowik DWPM and Lowe CR.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(15), 2825-2839 (2001)