重要文件
456322
Sigma-Aldrich
2,2,4-三甲基戊烷-d18
98 atom % D
同義詞:
异辛烷-d18
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CD3)2CDCD2C(CD3)3
CAS號碼:
分子量::
132.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
-107 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
InChI 密鑰
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F
閃點(°C)
-12.00 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)