化驗
97%
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
50 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=C(C)C(C)=C(C)C1[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C11H19ClSi/c1-7-8(2)10(4)11(9(7)3)13(5,6)12/h11H,1-6H3
InChI 密鑰
QTMBNCMQGRJAAA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter