重要文件
455520
Sigma-Aldrich
邻乙氧基苯硼酸
≥95%
同義詞:
2-(Ethoxy)benzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OC6H4B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
165.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
97-102 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DGFCTCGCMKEILT-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of pyridines and pyrimidines, reactions of bromo-N-methylpyrrole, or synthesis of diarylbenzophenones
Reactant involved in:
  • Ipso-amidation with nitriles
  • Studies of the effect of biaryl phosphine ligand structure on C-N and C-C bond formation
  • Oxidative coupling via C-H arylation
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)