重要文件
455288
Sigma-Aldrich
2-氟-4-(三氟甲基)苯甲酰氯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS號碼:
分子量::
226.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
InChI 密鑰
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)