文件
454699
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-环氧丙基甲基醚
97%
同義詞:
(S)-(+)-2-(甲氧基甲基)环氧乙烷, (S)-(+)-缩水甘油基甲醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8O2
CAS號碼:
分子量::
88.11
Beilstein:
102505
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
62.6 °F - closed cup
閃點(°C)
17 °C - closed cup