重要文件
453579
Sigma-Aldrich
甲酸氰甲酯
99%
同義詞:
氰甲基蚁酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCOOCH2CN
CAS號碼:
分子量::
85.06
Beilstein:
1741714
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
密度
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)OCC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-1-2-6-3-5/h3H,2H2
InChI 密鑰
ZFLAEHBSVFWEHW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Formyloxy-acetonitrile-a reagent for convenient N-and O-formylations.
Deutsch J, et al.
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 338(1), 488-490 (1996)
A convenient procedure for the formylation of amines and alcohols using cyanomethyl formate.
Deutsch J and Niclas H-J.
Synthetic Communications, 23(11), 1561-1568 (1993)
UV-Induced Rotamerization and Vibrational Spectra of the Conformers of Cyanomethyl Formate: Matrix Isolation Infrared and ab Initio Studies.
Dahlqvist M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(7), 1260-1266 (1997)