451754
同義詞:
Lithium bromide hydrous, Lithium monobromide hydrate
1 of 10
Sigma-Aldrich
229733
溴化锂
Supelco
1.05669
746479
213225
385530
N,N,N′,N′-四甲基-O-(N-琥珀酰亚胺)脲四氟硼酸盐
429465
09658
N,N,N′,N′-四甲基氯甲脒六氟磷酸盐
449873
8.51206
TSTU
93687
溴化锂 溶液
for analytical purposes
99.999% trace metals basis
solid
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
162-167 °C (lit.)
[Li+].[Br-].[H]O[H]
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
高纯度盐_能源材料_材料科学-默克生命科学
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.