文件
450499
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,4-亚苯基二异亚丙基)二苯胺
99%
同義詞:
Bisaniline P
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
CAS號碼:
分子量::
344.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16H,25-26H2,1-4H3
InChI 密鑰
HESXPOICBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3